Få mere at vide
(S)-3-(Boc-amino)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403577
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403577 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15403577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26957.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 216854-23-8 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
(S)-3-(Boc-amino)piperidin, anvendes som mellemprodukt til pigmenter. Det bruges også som vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det er også et nyttigt mellemprodukt til syntesen af en række chirale aminopiperidinylquinoloner som potente antibakterielle midler mod resistente patogener; og alkynylpyrimidinamidderivater som oralt tilgængelige hæmmere af Tie-2 kinase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-3-(Boc-amino)piperidin, anvendes som mellemprodukt til pigmenter. Det bruges også som vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det er også et nyttigt mellemmedie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-(Boc-amino)piperidine
Smeltepunkt 122°C to 127°C
CAS 216854-23-8
Molekylær formel C10H20N2O2
MDL nummer MFCD03093383
Synonym s-3-boc-aminopiperidine, s-3-n-boc-aminopiperidine, s-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, s-3-boc-amino piperidine, tert-butyl n-3s-piperidin-3-yl carbamate, s-3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, tert-butyl s-piperidin-3-ylcarbamate, s-3-n-boc-amino piperidine, s---3-tert-butoxycarbonylaminopiperidine, 3s-3-aminopiperidine, 3-boc protected
Opløselighedsinformation Freely soluble in ethanol.
InChI nøgle WUOQXNWMYLFAHT-QMMMGPOBSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
IUPAC navn tert-butyl-N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 200.282
Mængde 1 g
PubChem CID 1514171
Formel vægt 200.28
Optisk rotation −15.0° (c=1 in MeOH)
Procent renhed 97%