Få mere at vide
(S)-3-(BOC-Amino)piperidine, 97%
Product Code. 10371970 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
10371970 1 g 1g
10704122 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10371970 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 436530010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 216854-23-8 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 216854-23-8
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.28
InChI nøgle WUOQXNWMYLFAHT-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-3-boc-aminopiperidine, s-3-n-boc-aminopiperidine, s-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, s-3-boc-amino piperidine, tert-butyl n-3s-piperidin-3-yl carbamate, s-3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, tert-butyl s-piperidin-3-ylcarbamate, s-3-n-boc-amino piperidine, s---3-tert-butoxycarbonylaminopiperidine, 3s-3-aminopiperidine, 3-boc protected
PubChem CID 1514171
IUPAC navn tert-butyl-N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale (S)-3-(BOC-Amino)piperidine
Smeltepunkt 104.4°C to 104.5°C
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-3-(Boc-Amino)piperidine, 97%
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.