Få mere at vide
(S)-3-(Boc-amino)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
(S)-3-(Boc-amino)piperidin, anvendes som mellemprodukt til pigmenter. Det bruges også som vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det er også et nyttigt mellemprodukt til syntesen af en række chirale aminopiperidinylquinoloner som potente antibakterielle midler mod resistente patogener; og alkynylpyrimidinamidderivater som oralt tilgængelige hæmmere af Tie-2 kinase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(S)-3-(Boc-amino)piperidin, anvendes som mellemprodukt til pigmenter. Det bruges også som vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det er også et nyttigt mellemmedie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-(Boc-amino)piperidine |
| CAS | 216854-23-8 |
| Molekylær formel | C10H20N2O2 |
| MDL nummer | MFCD03093383 |
| Synonym | s-3-boc-aminopiperidine, s-3-n-boc-aminopiperidine, s-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, s-3-boc-amino piperidine, tert-butyl n-3 s-piperidin-3-yl carbamate |
| Opløselighedsinformation | Freely soluble in ethanol. |
| InChI nøgle | WUOQXNWMYLFAHT-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1 |
| IUPAC navn | tert-butyl-N-(piperidin-3-yl)carbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.28 |
| Vis mere |