Få mere at vide
(S)-3-(Boc-amino)butyric acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478577
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15478577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52066.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
(S)-3-(Boc-amino)butyric acid is used for the syntheses of aza-analogues of macrosphelides, synthesis of hybrid peptides with 12/10-helix, and in the synthesis of potentially pharmaceutically active products for the treatment of auto-immune and inflammatory diseases.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 158851-30-0
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.238
MDL nummer MFCD00270345
InChI nøgle PYNDHEONPQYIAN-LURJTMIESA-N
Synonym boc-l-beta-homoalanine, s-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, boc-beta-hoala-oh, boc-beta-homoala-oh, s-n-boc-3-aminobutyric acid, s-3-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 3s-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 3s, boc--homoalanine
PubChem CID 5706671
IUPAC navn (3S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid
SMIL CC(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-(Boc-amino)butyric acid
Mængde 250 mg
Beilstein 6800577
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 203.24
Procent renhed 95%