Få mere at vide
(S)-3-(Boc-amino)-5-phenylpentanoic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448737
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448737 1 g 1g
15458737 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52180.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 218608-84-5
Molekylær formel C16H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 293.36
MDL nummer MFCD01076264,MFCD05863635,MFCD01076262
InChI nøgle MYWZFJXOLAXENE-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoic acid, r-3-boc-amino-5-phenylpentanoic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoic acid, boc-d-?-nva 5-phenyl-oh, n-boc-3-r-amino-5-phenylpentanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3 r-amino-5-phenylpentanoic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonylamino-5-phenyl-pentanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoicacid, r-3-boc-amino-5-phenylpentanoic acid hplc, 3r-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-phenylpentanoic acid
PubChem CID 7021558
IUPAC navn (3R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-phenylpentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC1=CC=CC=C1)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-(Boc-amino)-5-phenylpentanoic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 293.36
Procent renhed 95%