Få mere at vide
(S)-3-(Boc-amino)-5-methylhexanoic acid, 95%
Artikelnummer. 15488717
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488717 250 mg 250mg
15478717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52173.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132549-43-0 | C12H23NO4 | 245.32 g/mol
(S)-3-(Boc-amino)-5-methylhexansyre bruges som byggesten til syntese af carba-peptider og byggesten tilβ -peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-3-(Boc-amino)-5-methylhexansyre anvendes som byggesten til syntese af″ carba peptider″ og byggesten tilβ -peptider.
Opløselighed Meget svagt opløselig (1,1 g
/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132549-43-0
Molekylær formel C12H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 245.32
MDL nummer MFCD02101665
InChI nøgle XRVAMBSTOWHUMM-VIFPVBQESA-N
Synonym boc-l-beta-homoleucine, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, boc-beta-homoleu-oh, boc-l-beta-hleu-oh, hexanoic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-5-methyl-, 3s, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, ambotzbaa6190, boc-leu-c*ch2 oh, pubchem12105, rarechem em wb 0131
PubChem CID 2761526
IUPAC navn (3S)-5-methyl-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
SMIL CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-(Boc-amino)-5-methylhexanoic acid
Smeltepunkt 53°C to 55°C
Mængde 250 mg
Beilstein 4251252
Opløselighedsinformation Very slightly soluble (1.1g/L at 25°C).
Formel vægt 245.32
Procent renhed 95%