Få mere at vide
(S)-3-(Boc-amino)-4-phenylsmørsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408727
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408727 250 mg 250mg
15498717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52174.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51871-62-6 | C15H21NO4 | 279.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51871-62-6
Molekylær formel C15H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 279.34
MDL nummer MFCD01076271
InChI nøgle ACKWQHCPHJQANL-LBPRGKRZSA-N
Synonym s-3-boc-amino-4-phenylbutyric acid, boc-l-beta-homophenylalanine, boc-beta-hophe-oh, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, 3r-3-tert-butoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, boc-hophe-oh, pubchem12107, tmba023, 3s-n-boc-3-benzyl-beta-alanine
PubChem CID 2761538
IUPAC navn (3S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-phenylbutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid
Smeltepunkt 101°C to 107°C
Beilstein 3060457
Mængde 250 mg
Formel vægt 279.34
Optisk rotation −19.0° (c=1 in Dichloromethane)
Procent renhed 95%