Få mere at vide
(S)-3-Boc-amino-4-phenyl-1-butene, TRC
Artikelnummer. 30337429
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30337429 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30337429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB62110550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Boc-amino-4-phenyl-1-butene
CAS 107202-43-7
Molekylær formel C15 H21 N O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21NO2/c1-5-13(11-12-9-7-6-8-10-12)16-14(17)18-15(2,3)4/h5-10,13H,1,11H2,2-4H3,(H,16,17)/t13-/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C=C
IUPAC navn tert-butyl N-[(2S)-1-phenylbut-3-en-2-yl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 247.33
Formel vægt 247.1572