Få mere at vide
(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsyre, 95%
Artikelnummer. 15448597
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448597 5 g 5g
15458597 250 mg 250mg
15438597 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52072.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 103365-47-5 | C14H19NO4 | 265,309 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103365-47-5
Molekylær formel C14H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 265.309
MDL nummer MFCD01860892
InChI nøgle JTNQFJPZRTURSI-NSHDSACASA-N
Synonym boc-s-3-amino-3-phenylpropionic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-n-boc-amino-beta-phenylalanine, s-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-d-beta-phe-oh, boc-d-beta-phenylalanine, s-boc-beta3-phenylalanine, boc-s-phenylalanine, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 2734490
IUPAC navn (3S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Mængde 5 g
Beilstein 4695945
Formel vægt 265.31
Procent renhed 95%