Få mere at vide
(S)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429485
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429485 1 g 1g
15449485 250 mg 250mg
15439485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15429485 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51987.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 162558-25-0 | C23H26N2O6 | 426.469 g/mol
Som lysinrest bruges dens 3-aminogruppe ofte til at bære en tag-del, såsom et fluorescerende farvestof, en quencher eller biotin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Som lysinrest bruges dens 3-aminogruppe ofte til at bære en tag
-del såsom et fluorescerende farvestof, en quencher eller biotin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar det på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162558-25-0
Molekylær formel C23H26N2O6
Molekylvægt (g/mol) 426.469
MDL nummer MFCD00235896
InChI nøgle PKAUMAVONPSDRW-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-dap boc-oh, n-fmoc-n'-boc-l-2,3-diaminopropionic acid, fmoc-dpr boc-oh, fmoc-l-2,3-diaminopropionic acid boc, fmoc-alpha,beta-diaminopropionic acid boc-oh, 2s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-dap boc, fmoc-dap boc, fmoc-l-dpa boc-oh, ambotzfaa1367
PubChem CID 2756103
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid
Mængde 1 g
Beilstein 7057792
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 426.47
Procent renhed 95%