Få mere at vide
(S)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31030759
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
250mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31030759 1 g -
31020978 25 g -
31021941 10 g -
31021148 5 g -
31014924 100 g 100g
31025414 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31030759 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD007991251g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
CAS 102308-32-7
Molekylær formel C11H19NO4
MDL nummer MFCD00209557
Mængde 1 g
SMIL O=C(N1C(C)(C)OC[C@H]1C=O)OC(C)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 229.27
Procent renhed 95%