Få mere at vide
(S)-3-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)propionic acid dicyclohexylammonium salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405525
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405525 5 g 5g
15495515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61558.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65710-58-9
Molekylær formel C28H45N3O6
Molekylvægt (g/mol) 519.68
MDL nummer MFCD00236880
InChI nøgle RPWGTQRQPVPFKR-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-dap z-oh dcha, dicyclohexylamine s-3-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, boc-dap z-oh.dcha, boc-dap z-oh dicyclohexylammonium salt, pubchem23819, boc-dap z-oh?cha, boc-3-z-amino-l-alanine dicyclohexylammonium salt, boc-dap z-oh dicyclohexylammonium salt hplc, n, a-boc-n, a-z-l-2,3-diaminopropionic acid dicyclohexylammonium salt
PubChem CID 2755949
IUPAC navn N-cyclohexylcyclohexanamin; (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(phenylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)OC(=O)NC(CNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)propionic acid dicyclohexylammonium salt
Beilstein 4100906
Mængde 5 g
Formel vægt 385.54
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof