Få mere at vide
(S)-(-)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 72679-02-8 |
| Molekylær formel | C11H12O3S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (2S)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3S/c1-8(10(12)13)7-15-11(14)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,13)/t8-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CSC(=O)c1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-3-benzoylsulfanyl-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.28 |
| Formel vægt | 224.0507 |