Få mere at vide
(S)-3-aminotetrahydrofuranhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15575936 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15575936 1 g 1g
15585936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15575936 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456930010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 204512-95-8
Molekylær formel C4H9NO·ClH
Molekylvægt (g/mol) 123.58
InChI nøgle MHOVLDXJDIEEMJ-WCCKRBBISA-N
Synonym s-tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride, s-3-aminotetrahydrofuran hydrochloride, 3s-oxolan-3-amine hydrochloride, s-3-aminotetrahydrofuran hcl, s-tetrahydrofuran-3-amine hcl, s-tetrahydro-furan-3-ylamine hydrochloride, 3-furanamine, tetrahydro-, hydrochloride, 3s, s-3-aminotetrahydrofuranhydrochloride, pubchem15126, ksc916a5t
PubChem CID 18664284
IUPAC navn (3S)-oxolan-3-amine;hydrochloride
SMIL C1COCC1N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Smeltepunkt 140.0°C to 145.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Specifik rotation -7.4
Formel vægt 123.58
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.