Få mere at vide
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine, 99%, ee 99%
Artikelnummer. 11398856
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398856 1 g 1g
11308866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19500.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128345-57-3 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128345-57-3
Molekylær formel C4H10N2
Molekylvægt (g/mol) 86.14
MDL nummer MFCD00143193
InChI nøgle NGXSWUFDCSEIOO-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-3-aminopyrrolidine, s-pyrrolidin-3-amine, 3s---3-aminopyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-amine, s---3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 3s, 3s-3-aminopyrrolidine, pubchem5729, s-3-pyrrolidinamine, s-3 aminopyrrolidine
PubChem CID 1519351
SMIL NC1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-3-Aminopyrrolidine
Kogepunkt 159°C to 160°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Assay Procent Noter ee 99 %
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 4290648
Optisk rotation −20° (Neat)
IUPAC navn pyrrolidin-3-amin
Formel vægt 86.14
Procent renhed 99%