Få mere at vide
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312809
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312809 1 g 1g
15457715 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27700.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 334618-07-4 | Molecular Formula: C5H14Cl2N2 | Molecular Weight: 173.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334618-07-4
Molekylær formel C5H14Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 173.08
MDL nummer MFCD03427036
InChI nøgle GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-3-aminopiperidine 2hcl, 3s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine 2hcl, 3-piperidinamine, dihydrochloride, 3s, 3s-3-piperidinamine dihydrochloride, 3s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-ylamine dihydrochloride
PubChem CID 16218278
IUPAC navn (3S)-piperidin-3-amin;dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.NC1CCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Smeltepunkt ∽210 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroskopisk
Optisk rotation +1,6° (c=1 i vand)
Formel vægt 173.08
Procent renhed 98%