Få mere at vide
(S)-3-Aminopiperidin-2-one, TRC
Artikelnummer. 30133391
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133391 500 mg
30009913 250 mg
30003948 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA633018500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34294-79-6
Molekylær formel C5 H10 N2 O
Synonym (3S)-3-Amino-2-piperidinon∣(3S)-3-Aminopiperidin-2-one∣L-Orinithin Lactam;
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Aminopiperidin-2-one
Mængde 500 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Formel vægt 114.0793
Molekylvægt (g/mol) 114.15