missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-3-Aminopiperidin-2-one Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30006296
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006296 50 mg
30004720 1 g
17974535 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006296 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62794050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 42538-31-8
Molekylær formel C5H10N2O.ClH
Molekylvægt (g/mol) 150.607
Synonym 2-Piperidinone, 3-amino-, monohydrochloride, (3S)-, 2-Piperidinone, 3-amino-, monohydrochloride, (S)-, (3S)-3-Amino-2-oxohexahydropyridine hydrochloride, (3S)-3-Aminopiperidin-2-one hydrochloride, (S)-3-Aminopiperidin-2-one hydrochloride, (S)-3-Aminotetrahydropyridin-2-one hydrochloride, L-Ornithine-1,5-lactam Hydrochloride
IUPAC navn (3S)-3-aminopiperidin-2-one;hydrochloride
SMIL Cl.N[C@H]1CCCNC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-3-Aminopiperidin-2-one Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O.ClH/c6-4-2-1-3-7-5(4)8;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8);1H/t4-;/m0./s1
Formel vægt 150.056
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.