Få mere at vide
(S)-3-Aminoazepan-2-one Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135263
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135263 1 g
30134296 500 mg
30010813 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5838131G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26081-07-2
Molekylær formel C6 H12 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 164.63
Synonym 2H-Azepin-2-one, 3-aminohexahydro-, hydrochloride (1:1), (3S)-, 2H-Azepin-2-one, 3-aminohexahydro-, monohydrochloride, (3S)- (9CI), 2H-Azepin-2-one, 3-aminohexahydro-, monohydrochloride, (S)-, 2H-Azepin-2-one, 3-aminohexahydro-, monohydrochloride, L- (8CI), j, L-α-Amino-ε-caprolactam hydrochloride, L-α-Amino-ε-caprolactam, monohydrochloride, L-α-Aminocaprolactam monohydrochloride
IUPAC navn (3S)-3-aminoazepan-2-one; hydrochlorid
SMIL Cl.N[C@H]1CCCCNC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Amino-2-oxo-azepane hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
Mængde 1 g
Formel vægt 164.0716