Få mere at vide
(S)-3-Amino(piperidine-3-d1)-2,6-dione HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Glutamimide-alpha-D Hydrochloride |
| CAS | 1398112-31-6 |
| Molekylær formel | C5 D H7 N2 O2 . Cl H |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2,6-Piperidinedione-3-d, 3-amino-, hydrochloride (1:1), (3 S)- (ACI), (3 S)-3-Aminopiperidine-2,6-dione-3-d hydrochloride, (S)-3-Aminopiperidine-2,6-dione-3-d hydrochloride, (S)-Glutamimide-α-D hydrochloride, (αS)-α-Aminoglutarimide-α-d hydrochloride, (S)-3-Amino(piperidine-3-d1)-2,6-dione HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(8)7-5(3)9;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8,9);1 H/t3-;/m0./s1/i3D; |
| SMIL | Cl.[2 H][C@]1(N)CCC(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | (3 S)-3-amino-3-deuteriopiperidine-2,6-dione;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.5963 |
| Formel vægt | 165.0415 g/mol |
| Vis mere |