missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-3-Amino-6,7-dihydroxy-hydrocoumarin Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Amino-6,7-dihydroxy-hydrocoumarin Hydrochloride |
| CAS | 30033-29-5 |
| Molekylær formel | C9H10ClNO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (S)-3-Amino-6,7-dihydroxy-hydrocoumarin Hydrochloride, (S)-3-Amino-3,4-dihydro-6,7-dihydroxy-2H-1-Benzopyran-2-one Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4.ClH/c10-5-1-4-2-6(11)7(12)3-8(4)14-9(5)13;/h2-3,5,11-12H,1,10H2;1H/t5-;/m0./s1 |
| SMIL | O=C1OC2=CC(O)=C(O)C=C2C[C@@H]1N.Cl |
| IUPAC navn | (S)-3-amino-6,7-dihydroxychroman-2-one hydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.63 |
| Formel vægt | 231.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?