Få mere at vide
(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 15479495
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479495 250 mg 250mg
15458497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52010.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 270596-46-8 | C6H10ClNO2 | 163.601 g/mol
(S)-3-Amino-5-hexynsyrehydrochlorid anvendes til mærkning og detektionsformål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-3-Amino-5-hexynsyrehydrochlorid anvendes til mærkning og detektionsformål.
Opløselighed Opløseligt i
vand (90 g/L ved 25 °C).
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 270596-46-8
Molekylær formel C6H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 163.601
MDL nummer MFCD01861006
InChI nøgle FVKOZZHCHSRKJA-JEDNCBNOSA-N
Synonym s-3-amino-5-hexynoic acid hydrochloride, s-3-aminohex-5-ynoic acid hydrochloride, 3s-3-aminohex-5-ynoic acid hydrochloride, s-3-amino-5-hexynoic acid-hcl, l-beta-homopropargylglycine hydrochloride, 5-hexynoic acid, 3-amino-, 3s-, hydrochloride 1:1, s-3-amino-5-hexynoic acidhcl, l-ss-homopropargylglycine hydrochloride
PubChem CID 2761700
IUPAC navn (3S)-3-aminohex-5-ynsyre;hydrochlorid
SMIL C#CCC(CC(=O)O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride
Opløselighedsinformation Soluble in water (90g/L at 25°C).
Mængde 250 mg
Formel vægt 163.6
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 95%