Få mere at vide
(S)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1217809-78-3 |
| Molekylær formel | C10H10F3NO2 . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (S)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride, (S)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-butyric Acid-HCl |
| InChI formel | InChi=S/C10H10F3NO2.ClH/c11-7-4-9(13)8(12)2-5(7)1-6(14)3-10(15)16;/h2,4,6H,1,3,14H2,(H,15,16);1H/t6-;/m0./s1 |
| SMIL | FC1=CC(C[C@H](N)CC(O)=O)=C(F)C=C1F.Cl |
| IUPAC navn | 3S)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.65 |
| Formel vægt | 269.05 |