Få mere at vide
(S)-3-amino-3-phenylpropansyre ethylester hydrochlorid, 95%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11955321 25 g 25g
10792063 1 g 1g
10028951 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11955321 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 362040250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 167834-24-4 | C11H16NO2 | 194.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 167834-24-4
Molekylær formel C11H16NO2
Molekylvægt (g/mol) 194.25
MDL nummer MFCD02259715
InChI nøgle NUWRDXMXYDWUAN-JTQLQIEISA-O
Synonym s-ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, 3s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, s-beta-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, pubchem13852, s-b-phenylalanine ethyl ester hcl, ethyl s-beta-aminobenzenepropanoate hcl, s-3-amino-3-phenylpropanoicacidethylesterhcl, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, chloride
PubChem CID 22831526
IUPAC navn ethyl-(3S)-3-amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)C[C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 117.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 229.71
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Pulver