Få mere at vide
(S)-3-Amino-3-fenylpropan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 82769-76-4 |
| Molekylær formel | C9H13NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (gammaS)-gamma-Aminobenzenepropanol, (-)-3-Amino-3-phenylpropanol, (3S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenylpropanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c10-9(6-7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CCO)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | (3S)-3-amino-3-phenylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vægt | 151.0997 |