Få mere at vide
(S)-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552232 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10552232 1 g Glasflaske 1g
10304692 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10552232 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 362170010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82769-76-4
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.21
MDL nummer MFCD01311768
InChI nøgle SEQXIQNPMQTBGN-VIFPVBQESA-N
Synonym s-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3s-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, s-1-phenyl-3-propanolamine, s-beta-phenylalaninol, s-3-phenyl-beta-alaninol, s-3-amino-3-phenyl-1-propanol, s-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3s-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, pubchem13854, ksc491q5n
PubChem CID 2734520
IUPAC navn (3S)-3-amino-3-phenylpropan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Navn note 95 % (98 % e.e.)
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs eller hvid
Enantiomert overskud 97,5% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 151.21
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Viscous Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.