missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-3-Amino-2-azepanone (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Amino-2-azepanone |
| CAS | 21568-87-6 |
| Molekylær formel | C6H12N2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (3S)-3-Aminohexahydro-2H-azepin-2-one, (-)-3-Aminohexahydro-2-azepinone, (-)-alpha-Amino-epsilon-caprolactam, (-)-alpha-Aminocaprolactam, (3S)-Amino-epsilon-caprolactam, (S)-(-)-alpha-Amino-epsilon-caprolactam, (S)-3-Amino-2-caprolactam, (S)-3-Aminoazepan-2-one, (S)-3-Aminohexahydro-2-azepinone, (S)-Caprolactam-3-amine, (S)-alpha-Amino-epsilon-caprolactam, (S)-alpha-Aminocaprolactam, L-(-)-alpha-Amino-epsilon-caprolactam, L-alpha-Amino-epsilon-caprolactam, L-alpha-Aminocaprolactam |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9/h5H,1-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@H]1CCCCNC1=O |
| IUPAC navn | (3S)-3-aminoazepan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.17 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?