Få mere at vide
(S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid |
| CAS | 88372-47-8 |
| Molekylær formel | C12H14N2O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (3S)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (S)-, (3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, (S)-2-(3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepin-1-yl)acetic acid, [(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3/c13-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)14(12(9)17)7-11(15)16/h1-4,9H,5-7,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@H]1CCc2ccccc2N(CC(=O)O)C1=O |
| IUPAC navn | 2-[(3S)-3-amino-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.25 |
| Formel vægt | 234.1004 |