Få mere at vide
(S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepin-1-eddikesyre Ethylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 86499-52-7 |
| Molekylær formel | C14H18N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (S)-3-Amino-1-ethoxycarbonyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-[1]benzazepin-2-one, (3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O3/c1-2-19-13(17)9-16-12-6-4-3-5-10(12)7-8-11(15)14(16)18/h3-6,11H,2,7-9,15H2,1H3/t11-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)CN1C(=O)[C@@H](N)CCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | ethyl 2-[(3S)-3-amino-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.3 |
| Formel vægt | 262.1317 |