Få mere at vide
(S)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylicacid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylicacid |
| CAS | 862372-92-7 |
| Molekylær formel | C11 H20 N2 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N2O4/c1-10(2,3)17-9(16)13-6-4-5-11(12,7-13)8(14)15/h4-7,12H2,1-3H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@](N)(C1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (3S)-3-amino-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.287 |
| Formel vægt | 244.142 |