Få mere at vide
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin, 97%
Beskrivelse
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin anvendes til at fremstille selektive ikke-kovalente inhibitorer af den bakterielle cysteinprotease IdeS. Produktet opnået ved den reduktive elimineringsreaktion med ethylglyoxalte bruges som referenceforbindelse, som bruges til at bestemme den absolutte konfiguration af de to enantiomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin anvendes til at fremstille selektive ikke-kovalente inhibitorer af den bakterielle cysteinprotease IdeS. Produktet opnået ved den reduktive elimineringsreaktion med ethylglyoxalte bruges som referenceforbindelse, som bruges til at bestemme den absolutte konfiguration af de to enantiomerer.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
.
Bemærkninger
Luft- og kuldioxidfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylsulfoxid. |
| Formel vægt | 200.28 |
| Procent renhed | 97% |