Få mere at vide
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine, 97%
Artikelnummer. 15403957
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403957 1 g 1g
15423957 250 mg 250mg
15413957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15403957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30538.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625471-18-3 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin anvendes til at fremstille selektive ikke-kovalente inhibitorer af den bakterielle cysteinprotease IdeS. Produktet opnået ved den reduktive elimineringsreaktion med ethylglyoxalte bruges som referenceforbindelse, som bruges til at bestemme den absolutte konfiguration af de to enantiomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin anvendes til at fremstille selektive ikke-kovalente inhibitorer af den bakterielle cysteinprotease IdeS. Produktet opnået ved den reduktive elimineringsreaktion med ethylglyoxalte bruges som referenceforbindelse, som bruges til at bestemme den absolutte konfiguration af de to enantiomerer.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
.
Bemærkninger
Luft- og kuldioxidfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625471-18-3
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.28
MDL nummer MFCD03094718
InChI nøgle AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-boc-piperidine, s-+-3-amino-1-boc-piperidine, 3s-3-aminopiperidine, n1-boc protected, s-1-boc-3-amniopiperidine, s-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-3-amino-n-tboc-piperidine
PubChem CID 1501975
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-aminopiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in dimethylsulfoxide.
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%