Få mere at vide
(S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidin, 95%
Artikelnummer. 11966381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11966381 5 g Glasflaske 5g
11956381 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437490050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 625471-18-3 | C10H20N2O2 | 200,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625471-18-3
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.28
MDL nummer MFCD03094718
InChI nøgle AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-boc-piperidine, s-+-3-amino-1-boc-piperidine, 3s-3-aminopiperidine, n1-boc protected, s-1-boc-3-amniopiperidine, s-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-3-amino-n-tboc-piperidine
PubChem CID 1501975
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-aminopiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotation 30
Formel vægt 200.28
Procent renhed 95%
Fysisk form Gum eller halvfast
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.