Få mere at vide
(S)-(+)-3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)pyrrolidine, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15404016
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15404016
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H58138.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122536-72-5
Molekylær formel C12H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 220.272
MDL nummer MFCD06858462
InChI nøgle FPXJNSKAXZNWMQ-NSHDSACASA-N
Synonym s-1-cbz-3-aminopyrrolidine, s-+-1-cbz-3-aminopyrrolidine, benzyl 3s-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-cbz-pyrrolidine, s-1-n-cbz-3-aminopyrrolidine, s-benzyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-pyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester, s-1-benzyloxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-benzyloxycarbonyl pyrrolidine, s-+-3-amino-1-benzyloxycarbonyl pyrrolidine
PubChem CID 1519355
IUPAC navn benzyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
SMIL C1CN(CC1N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)pyrrolidine
Smeltepunkt 310°C to 316°C
Tæthed 1.155
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.54
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation +5° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 220.27
Procent renhed 96%