Få mere at vide
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol, 98%
Artikelnummer. 11312739
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312739 5 g 5g
11302739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26743.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 61278-21-5 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol anvendes som en chiral selektorligand, der efterfølgende anvendes til en nukleofil substitution med den dimethoxytrityl (DMT)-beskyttede
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol anvendes som en chiral selektorligand, der efterfølgende anvendes til en nukleofil substitution med den dimethoxytrityl (
DMT)-beskyttede Opløselighed
Bemærkninger
Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61278-21-5
Molekylær formel C3H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 91.11
MDL nummer MFCD00798260
InChI nøgle KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Synonym s-3-amino-1,2-propanediol, s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propanediol, 2s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propandiol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2s, ksc496i7p, s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 440902
ChEBI CHEBI:1456
IUPAC navn (2S)-3-aminopropan-1,2-diol
SMIL C(C(CO)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Smeltepunkt 54°C to 56°C
Tæthed 1.175
Kogepunkt 117°C to 119°C (0.4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.483
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 1719122
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −28° (c=4, 5M HCl)
Formel vægt 91.11
Procent renhed 98%