Få mere at vide
(S)-3-Amino-1,2-propanediol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15109303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15109303 5 g Glass bottle 5g
10666260 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15109303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435280050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61278-21-5
Molekylvægt (g/mol) 91.11
InChI nøgle KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Synonym s-3-amino-1,2-propanediol, s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propanediol, 2s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propandiol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2s, ksc496i7p, s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 440902
ChEBI CHEBI:1456
IUPAC navn (2S)-3-aminopropane-1,2-diol
SMIL C(C(CO)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Amino-1, 2-propanediol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Farve Colorless to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C3H9NO2
Mængde 5 g
Specifik rotation −27° to −31° (20°C, 589nm) (c=2, 1M HCl)
Formel vægt 91.11
Procent renhed ≥97.5% (Total base)
Fysisk form Liquid to Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-3-Amino-1,2-propanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.