Få mere at vide
(S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionsyre, 95%
Artikelnummer. 15438346
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438346 250 mg 250mg
15418346 1 g 1g
15428346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63516.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 188970-92-5 | C22H22N2O6 | 410,426 g/mol
(S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionsyre er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionsyre er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 188970-92-5
Molekylær formel C22H22N2O6
Molekylvægt (g/mol) 410.426
MDL nummer MFCD00273468
InChI nøgle MPVGCCAXXFLGIU-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-dap alloc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-allyloxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-dap aloc-oh, fmoc-3-allyloxy carbonyl amino-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-prop-2-en-1-yloxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1366, fmoc-3-allyloxycarbonylamino-l-ala-oh, fmoc-dap alloc-oh hplc, n-, a-fmoc-n-, a-allyloxycarbonyl-l-2,3-diaminopropion, na-fmoc-nb-allyloxycarbonyl-l-2,3-diaminopropionic acid
PubChem CID 2756107
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(prop-2-enoxycarbonylamino)propansyre
SMIL C=CCOC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionic acid
Mængde 250 mg
Beilstein 9161065
Formel vægt 410.42
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof