missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 76497-39-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 H10 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid, Captopril Imp. K (Pharmeuropa) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CSC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-3-acetylsulfanyl-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.21 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?