Få mere at vide
(S)-3,5-Dihydroxylphenylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3,5-Dihydroxylphenylglycine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4/c9-7(8(12)13)4-1-5(10)3-6(11)2-4/h1-3,7,10-11H,9H2,(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 183.0532 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Blue Ice |