Få mere at vide
(S)-3,5-Dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,6-dimethoxybenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3,5-Dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,6-dimethoxybenzamide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22Cl2N2O3/c1-4-20-7-5-6-10(20)9-19-16(21)13-14(22-2)11(17)8-12(18)15(13)23-3/h8,10H,4-7,9H2,1-3H3,(H,19,21) |
| Formel vægt | 360.1007 |