Få mere at vide
(S)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-phenoxyphenyl)-1-[(3S)-piperidin-3-yl]pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 1642630-12-3 |
| Molekylær formel | C22 H22 N6 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (S)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine','3-(4-phenoxyphenyl)-1-(3S)-3-piperidinyl- (ACI), 3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(3S)-3-piperidinyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22N6O/c23-21-19-20(15-8-10-18(11-9-15)29-17-6-2-1-3-7-17)27-28(22(19)26-14-25-21)16-5-4-12-24-13-16/h1-3,6-11,14,16,24H,4-5,12-13H2,(H2,23,25,26)/t16-/m0/s1 |
| SMIL | Nc1ncnc2c1c(nn2[C@H]3CCCNC3)c4ccc(Oc5ccccc5)cc4 |
| IUPAC navn | 3-(4-phenoxyphenyl)-1-[(3S)-piperidin-3-yl]pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.45 |
| Formel vægt | 386.186 |