Få mere at vide
(S)-(+)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naftalenedion, 99%
Artikelnummer. 11398046
Skift visning
Mængde:
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398046 2 g 2g
11388046 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13334.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 33878-99-8 | C11H14O2 | 178,231 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33878-99-8
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.231
MDL nummer MFCD00213797
InChI nøgle DNHDRUMZDHWHKG-NSHDSACASA-N
Synonym s-+-3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl-1,6 2h,7h-naphthalenedione, 8as-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 8as-8a-methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2h-naphthalene-1,6-dione, s-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 8as-8a-methyl-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydronaphthalene-1,6-dione, 8as-+-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 1,6 2h,7h-naphthalenedione, 3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl-, 8as, wieland-mieschler ketone, 9-s-methyl-.delta.-5 10-octalin-1,6-dione, 8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione #
PubChem CID 736069
IUPAC navn (8aS)-8a-methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2H-naphthalen-1,6-dion
SMIL CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Smeltepunkt 48 °C til 52 °C
Mængde 2 g
Beilstein 1569979
Optisk rotation +100° (c=1 i benzen)
Formel vægt 178.23
Procent renhed 99%