Få mere at vide
(S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, 99%
Artikelnummer. 15427685
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427685 250 mg 250mg
11312449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27342.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 205927-03-3 | C24H34O2 | 354,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205927-03-3
Molekylær formel C24H34O2
Molekylvægt (g/mol) 354.53
MDL nummer MFCD01862439
InChI nøgle NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 5,5',6,6'-tetramethyl-3,3'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 3,3'-di-t-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, s---3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, 6-tert-butyl-2-3-tert-butyl-2-hydroxy-5,6-dimethylphenyl-3,4-dimethylphenol, 2,2'-bi 6-tert-butyl-3,4-dimethylphenol, r-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, as-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s--5,5,6,6-tetramethyl-3,3-di-tert-butyl-1,1-biphenyl-2,2-diol
PubChem CID 3255344
IUPAC navn 6-tert-butyl-2-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5,6-dimethylphenyl)-3,4-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(O)C(=C1C)C1=C(C)C(C)=CC(=C1O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol
Smeltepunkt 171 °C til 173 °C
Mængde 250 mg
Optisk rotation −84° (c=0,35 i THF)
Formel vægt 354.54
Procent renhed 99%