missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-3-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol, TRC

Artikelnummer. 30328849
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328849 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328849 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68476050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-3-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)propan-1-
CAS 917379-11-4
Molekylær formel C17 H19 Br O3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19BrO3/c1-20-15-6-3-12(4-7-15)14(11-19)9-13-5-8-16(21-2)10-17(13)18/h3-8,10,14,19H,9,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1
SMIL COc1ccc(cc1)[C@@H](CO)Cc2ccc(OC)cc2Br
IUPAC navn (2S)-3-(2-bromo-4-methoxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 351.24
Formel vægt 350.0518
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.