Få mere at vide
(S)-3-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)propan-1- |
| CAS | 917379-11-4 |
| Molekylær formel | C17 H19 Br O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19BrO3/c1-20-15-6-3-12(4-7-15)14(11-19)9-13-5-8-16(21-2)10-17(13)18/h3-8,10,14,19H,9,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)[C@@H](CO)Cc2ccc(OC)cc2Br |
| IUPAC navn | (2S)-3-(2-bromo-4-methoxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.24 |
| Formel vægt | 350.0518 |