Få mere at vide
S 23, TRC
Artikelnummer. 30011056
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011056 25 mg
30005494 10 mg
30012350 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011056 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS02000025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1010396-29-8
Molekylær formel C18H13ClF4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 416.75
Synonym (2S)-3-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamide
IUPAC navn (2S)-3-(4-chloro-3-fluorophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid
SMIL CC1CCC(N)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S 23
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H13ClF4N2O3/c1-17(27,9-28-12-4-5-14(19)15(20)7-12)16(26)25-11-3-2-10(8-24)13(6-11)18(21,22)23/h2-7,27H,9H2,1H3,(H,25,26)/t17-/m0/s1
Formel vægt 416.0551
Procent renhed >95%