Få mere at vide
R&D Systems™ S 2101
Beskrivelse
S 2101 is a LSD1 inhibitor (IC50 = 990 nM; Ki = 610 nM). Exhibits selectivity for LSD1 over MAO-B and MAO-A (Ki values are 17 and 110 μM, respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2S)-rel-2-[3,5-Difluoro-2-(phenylmethoxy)phenyl]cycloprpanamine hydrochloride |
| CAS | 1239262-36-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Mål | Histone Demethylase Inhibitors |
| Molekylær formel | C16H15F2NO.HCl |
| Formel vægt | 311.75 |
| Renhed | >98% |