Få mere at vide
(S)-(+)-2-(trifluormethyl)pyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493317
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493317 250 mg 250mg
11495590 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25854.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119580-41-5 | C5H8F3N | 139.121 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119580-41-5
Molekylær formel C5H8F3N
Molekylvægt (g/mol) 139.121
MDL nummer MFCD03093766
InChI nøgle VINAMCOZNJHNIH-BYPYZUCNSA-N
PubChem CID 2782840
IUPAC navn (2S)-2-(trifluormethyl)pyrrolidin
SMIL C1CC(NC1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Smeltepunkt 27°C to 31°C
Kogepunkt 110°C to 112°C
Flammepunkt 26°C (79°F)
Mængde 250 mg
FN nummer UN2925
Følsomhed Air Sensitive
Synonym s-2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2s-2-trifluoromethyl pyrrolidine, s-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2 s-2-trifluoromethylpyrrolidine, s-+-2-trifluoromethyl pyrrolidine, s-2-trifluoromethyl-pyrrolidine, pyrrolidine, 2-trifluoromethyl-, s, 2s-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2alpha-trifluoromethyl pyrrolidine, 2 s-2-trifluoromethyl pyrrolidine
Optisk rotation +10° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 139.12
Procent renhed 95%