Få mere at vide
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pentane-1,5-diyl Dimethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pentane-1,5-diyl Dimethanesulfonate |
| CAS | 607376-86-3 |
| Molekylær formel | C12 H25 N O8 S2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (S)-2-(Tert-Butoxycarbonylamino)Pentane-1,5-Diyl Dimethanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25NO8S2/c1-12(2,3)21-11(14)13-10(9-20-23(5,17)18)7-6-8-19-22(4,15)16/h10H,6-9H2,1-5H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCOS(=O)(=O)C)COS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | [(4S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-methylsulfonyloxypentyl] methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.459 |
| Formel vægt | 375.102 |