Få mere at vide
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-6-methoxy-6-oxohexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-6-methoxy-6-oxohexanoic Acid |
| CAS | 350832-82-5 |
| Molekylær formel | C12 H14 B N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2S)-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-hexanedioic Acid 6-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14BNO4/c15-11-5-7-14(8-6-11)12(16)9-1-3-10(4-2-9)13(17)18/h1-4,17-18H,5-8H2 |
| SMIL | OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)N2CCC(=O)CC2 |
| IUPAC navn | (2S)-6-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-6-oxohexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.055 |
| Formel vægt | 247.102 |